Density hydrometers, ASTM
0,950 - 1,000 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Codice catalogo ALLA3510MC09560MQP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:335 mm
- Seq:06
- Divisione:0,0005 g/ml
- Range di misura:0,950 - 1,000 g/ml