Density hydrometers, ASTM
1,450 - 1,500 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Codice catalogo ALLA3510MC14560MQP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:335 mm
- Seq:20
- Divisione:0,0005 g/ml
- Range di misura:1,450 - 1,500 g/ml