Density hydrometers, ASTM
1,300 - 1,350 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Codice catalogo ALLA3510MC13060MQP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:335 mm
- Seq:14
- Divisione:0,0005 g/ml
- Range di misura:1,300 - 1,350 g/ml