Density hydrometers, ASTM
1,100 - 1,150 g/ml, 0,001 g/ml, 335 mm
ALLA3510MC11060MQP
- Lunghezza:335 mm
- Seq:10
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,100 - 1,150 g/ml
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals