Density hydrometers, ASTM
1,400 - 1,450 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Codice catalogo ALLA3510MC14060HQP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:270 mm
- Seq:17
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,400 - 1,450 g/ml