Density hydrometers, ASTM
1,300 - 1,350 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Codice catalogo ALLA3510MC13060HQP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:270 mm
- Seq:13
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,300 - 1,350 g/ml