Density hydrometers, ASTM
0,750 - 0,800 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
Codice catalogo ALLA3510MC07560BQP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:270 mm
- Seq:03
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:0,750 - 0,800 g/ml