Hydrometers
2,600 - 2,800 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Codice catalogo ALLA3020FG260/20QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:05
- Divisione:0,002 g/ml
- Range di misura:2,600 - 2,800 g/ml