Hydrometers
2,000 - 2,200 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Codice catalogo ALLA3020FG200/20QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:02
- Divisione:0,002 g/ml
- Range di misura:2,000 - 2,200 g/ml