Baumé hydrometers
55 - 65, 0,1, 300 mm
Codice catalogo ALLA0050FG065/15QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:25
- Divisione:0,1
- Range di misura:55 - 65