Baumé hydrometers
30 - 45, 0,1, 300 mm
Codice catalogo ALLA0160FG045/15QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:14
- Divisione:0,1
- Range di misura:30 - 45