Baumé hydrometers
60 - 75, 0,5, 300 mm
Codice catalogo ALLA0150FG075/15QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:28
- Divisione:0,5
- Range di misura:60 - 75