Calibrated Baumé hydrometers
–2 - 10, 0,1, 300 mm
ALLA0101FC002/20QP
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
- Lunghezza:300 mm
- Seq:01
- Divisione:0,1
- Range di misura:–2 - 10
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals