Calibrated Baumé hydrometers
0 - 10, 0,1, 315 mm
Codice catalogo ALLA0101TC010/20QP
Nome del fornitore: Alla France
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:315 mm
- Seq:07
- Divisione:0,1
- Range di misura:0 - 10