Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, universal, Corning®
Pipette tips, universal, Corning®
Beveled orifice, round, 100 - 1000 µl, -, Blu, blu, 10 rack incernierati da 100
Codice catalogo 613-5500
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Corning
Pipette tips, universal, Corning®
Codice catalogo 613-5500
Nome del fornitore:  Corning
   Produzione a basso impatto
Pipette tips, universal, Corning®
Pipette tips, universal, Corning®
Beveled orifice, round, 100 - 1000 µl, -, Blu, blu, 10 rack incernierati da 100
Price
SFr. 131.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Corning® universal fit tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors.
  • Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
  • All tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
  • Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design
  • Bulk packed tips are non sterile and very economical
1 to 200 µl universal fit tips are graduated at the 10 µl, 50 µl, and 100 µl volumes.
Specifiche
  • Codice colore:
    blu
  • Confezione:
    10 rack incernierati da 100
  • Sterili:
    -
  • Volume:
    100 - 1000 µl
  • Stile punta:
    Beveled orifice, round
  • Colore puntale:
    Blu
  • Cat. No.:
    613-5500
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa