Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner Flask, monouso, Corning®
Flasks with two solid caps on the side arms, 1000 ml, filettature colli laterali GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
Codice catalogo 734-4097
Nome del fornitore:   Corning
Spinner Flask, monouso, Corning®
Codice catalogo 734-4097
Nome del fornitore:  Corning
Spinner Flask, monouso, Corning®
Spinner Flask, monouso, Corning®
Flasks with two solid caps on the side arms, 1000 ml, filettature colli laterali GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
Price
SFr. 2’060.00
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
  • Paddle size and height is optimised for each vessel size
  • Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
  • Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Specifiche
  • Ø×A:
    137×245 mm
  • Volume di lavoro raccomandato:
    300-1000 ml
  • Capacità:
    1000 ml
  • Descrizione:
    Flasks with two solid caps on the side arms
  • Seq:
    04
  • Collo:
    filettature colli laterali GL 45
  • No. di bracci laterali:
    2
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Gruppo girante, acciaio inox, doppio cuscinetto, per fiasche ad azionamento magnetico da 36 l (da utilizzare con sonde)
    Gruppo girante, acciaio inox, doppio cuscinetto, per fiasche ad azionamento magnetico da 36 l (da utilizzare con sonde)
    CORN401901
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’980.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • Tappo con sfiato, sfiato da 0,2 μm, per fiasche Spinner da 500, 1000 e 3000 ml
    Tappo con sfiato, sfiato da 0,2 μm, per fiasche Spinner da 500, 1000 e 3000 ml
    734-4102
    GL45
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 66.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 500 ml
    Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 500 ml
    734-4101
    GL45
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    CORN3568
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ST - SFr. 61.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 3000 ml
    Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 3000 ml
    734-4100
    GL45
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 1000 ml
    Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 1000 ml
    734-4098
    GL45
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 665.00