Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner Flask, monouso, Corning®
Flasks with two solid caps on the side arms, 500 ml, collo centrale da 100 mm Ø, filettature del collo laterale GL 45, 2, 100-300 ml, 87,3× 203,2 mm
  734-4050
 :   Corning
Spinner Flask, monouso, Corning®
  734-4050
 :  Corning
Spinner Flask, monouso, Corning®
Spinner Flask, monouso, Corning®
Flasks with two solid caps on the side arms, 500 ml, collo centrale da 100 mm Ø, filettature del collo laterale GL 45, 2, 100-300 ml, 87,3× 203,2 mm
SFr. 1’740.00
1 * 12 ST
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
  • Paddle size and height is optimised for each vessel size
  • Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
  • Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
  • Ø×A:
    87,3× 203,2 mm
  • Volume di lavoro raccomandato:
    100-300 ml
  • Capacità:
    500 ml
  • Descrizione:
    Flasks with two solid caps on the side arms
  • Seq:
    02
  • Collo:
    collo centrale da 100 mm Ø, filettature del collo laterale GL 45
  • No. di bracci laterali:
    2
Accessories
  •  
    Descrizione
  • CORN401901
    Gruppo girante, acciaio inox, doppio cuscinetto, per fiasche ad azionamento magnetico da 36 l (da utilizzare con sonde)
    1 * 1 ST - SFr. 1’980.00
  •  
    Descrizione
    Filettatura
  • 734-4102
    Tappo con sfiato, sfiato da 0,2 μm, per fiasche Spinner da 500, 1000 e 3000 ml
    GL45
    1 * 4 ST - SFr. 66.50
  •  
    Descrizione
    Filettatura
  • 734-4101
    Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 500 ml
    GL45
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
  •  
    Descrizione
  • CORN3568
    Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasks
    1 * 4 ST - SFr. 61.00
  •  
    Descrizione
    Filettatura
  • 734-4100
    Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 3000 ml
    GL45
    1 * 2 ST - SFr. 665.00
  •  
    Descrizione
    Filettatura
  • 734-4098
    Tappo per trasferimento asettico laterale, tubo per immersione con sfiato da 0,2 μm, Luer Lock maschio, per fiasche Spinner da 1000 ml
    GL45
    1 * 2 ST - SFr. 665.00