Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini per microscopio, Corning® | Avantor
Vetrini per microscopio, Corning®
Lisci, incolore, Vetro, 75×50 mm
Codice catalogo 734-4037
Nome del fornitore:   Corning
Vetrini per microscopio, Corning®
Codice catalogo 734-4037
Nome del fornitore:  Corning
Vetrini per microscopio, Corning®
Vetrini per microscopio, Corning®
Lisci, incolore, Vetro, 75×50 mm
Price
616.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 720 ST
Product Details & Documents
Vetrini smerigliati su un lato o su entrambi i lati oppure piatti.
  • Trasparenza migliorata in vetro bianco trasparente
  • Vetrini smerigliati sottoposti a sabbiatura, scrittura facile e lettura chiara
  • Ogni vetrino viene ispezionato per rilevare schegge e bordi irregolari prima della spedizione
Dokumente
Specifiche
  • Colore:
    incolore
  • Descrizione:
    Lisci
  • L×L:
    75×50 mm
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..