Vetrini per microscopio, Corning®
Lisci, incolore, Vetro, 75×25 mm
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini smerigliati su un lato o su entrambi i lati oppure piatti.
- Trasparenza migliorata in vetro bianco trasparente
- Vetrini smerigliati sottoposti a sabbiatura, scrittura facile e lettura chiara
- Ogni vetrino viene ispezionato per rilevare schegge e bordi irregolari prima della spedizione
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Colore:incolore
- Descrizione:Lisci
- L×L:75×25 mm
- Materiale:Vetro
- Seq:01