Labelling tapes
Labelling tapes, blu, 25,0 mm
Codice catalogo SEMA4339
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
- Tear resistant
- Can be easily written on
- Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
Attenzione: Do not autoclave.
Specifiche
- Larghezza:25,0 mm
- Colore:blu
- Descrizione:Labelling tapes
- Seq:05