Aste per stativo
12 mm, 250 mm
Codice catalogo 241-0380
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox, antiruggine.
- Robustezza, estrema stabilità
- Ottima resistenza chimica
Specifiche
- Ø:12 mm
- Lunghezza:250 mm
- Seq:09