pH indicator, phenol red tablets and solutions, Lovibond®
Phenol red tablet, 6,8 – 8,4 pH, Comparator 2000, 250 Tab.
Codice catalogo LOVI511751BT
Nome del fornitore: Lovibond
pH indicator, phenol red tablets and solutions, Lovibond®
Codice catalogo LOVI511751BT
Nome del fornitore: Lovibond
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Indicator for pH range 6,5 to 8,4.
Can be used for measuring pH in conjunction with the Comparator 2000+ system.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:250 Tab.
- Descrizione:Phenol red tablet
- Per strumento:Comparator 2000
- Range di misura:6,8 – 8,4 pH