Sessole, EasyScoop
2000 ml, 300 mm
Catalog # BURK5356-2000
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Sampling scoops made of light aluminium, bright-anodised.
- Ergonomically designed: With centrally arranged inner grip
- Considerably shorter than conventional scoops: Easier to take samples from narrow containers
Specifications
- Capacità:2000 ml
- Lunghezza:300 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.