Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole, EasyScoop
Sessole, EasyScoop
1500 ml, 200 mm
Codice catalogo BURK5356-1500
Nome del fornitore:   BURKLE
Sessole, EasyScoop
Codice catalogo BURK5356-1500
Nome del fornitore:  BURKLE
Sessole, EasyScoop
Sessole, EasyScoop
1500 ml, 200 mm
Price
SFr. 49.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling scoops made of light aluminium, bright-anodised.
  • Ergonomically designed: With centrally arranged inner grip
  • Considerably shorter than conventional scoops: Easier to take samples from narrow containers
Specifiche
  • Capacità:
    1500 ml
  • Lunghezza:
    200 mm