Orders LinkContactUsLinkComponent
Elettrodi combinati per pH
Elettrodi combinati per pH
Elettrodo combinato per pH in vetro DGi101-SC, Plug&Play, con chip sensore, DGi101-SC, Plug&Play, micro, 0 - 14, 0...+100 °C, Vetro, 3 mol/l KCl, Setto poroso in ceramica, 3×162,5 mm, S12, Terreni acquosi (campioni di piccole dimensioni)
Codice catalogo 662-1894
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
Elettrodi combinati per pH
Codice catalogo 662-1894
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Elettrodi combinati per pH
Elettrodi combinati per pH
Elettrodo combinato per pH in vetro DGi101-SC, Plug&Play, con chip sensore, DGi101-SC, Plug&Play, micro, 0 - 14, 0...+100 °C, Vetro, 3 mol/l KCl, Setto poroso in ceramica, 3×162,5 mm, S12, Terreni acquosi (campioni di piccole dimensioni)
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Combined glass pH electrodes for direct pH measurement and acid/base titrations in aqueous or non-aqueous media. The all-rounder for a large variety of uncritical applications in almost all kinds of industries: Acid content of beverages, acid and base capacity of water samples, pH start applications.
  • Integrated glass sleeve for secure fixation in the titration head
  • With S7 screw cap and detachable cap or with Plug & Play S12 connection
  • Plug & Play sensor features an integrated sensor chip which allows data storing and monitoring
DG111-SC/DGi111-SC/DG114-SC/DGi114-SC: ARGENTHAL™ reference system
DG113-SC/DGi113-SC: Ag/AgCl/LiCl reference system
DGi101-SC/DG115-SC/DGi115-SC: ARGENTHAL™ reference system with silver ion trap
DGi116-Solvent: ARGENTHAL™/LiCl reference system
Informazioni per l'ordine: ogni elettrodo viene fornito con 25 ml di elettrolita di riferimento, certificato di qualità individuale e numero di serie univoco.
Documents
Specifiche
  • Connettore:
    S12
  • Ø×L:
    3×162,5 mm
  • Per:
    Terreni acquosi (campioni di piccole dimensioni)
  • Tipo:
    DGi101-SC, Plug&Play, micro
  • Descrizione:
    Elettrodo combinato per pH in vetro DGi101-SC, Plug&Play, con chip sensore
  • Materiale:
    Vetro
  • Diafr.:
    Setto poroso in ceramica
  • Elettrolita:
    3 mol/l KCl
  • Temperatura:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14