Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette digitali, Titrette®
25 ml, 0,001 ml, ±0,07 %, <0,025 %
Codice catalogo 613-0905
   Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
Nome del fornitore:   Brand
Burette digitali, Titrette®
Codice catalogo 613-0905
Nome del fornitore:  Brand
   Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
Burette digitali, Titrette®
Burette digitali, Titrette®
25 ml, 0,001 ml, ±0,07 %, <0,025 %
Price
SFr. 1’530.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Volume variabile.
  • Buretta leggera e flessibile, compatta ed estremamente accurata (titolazione precisa con limiti di errore di classe A)
  • Funzionamento regolare con ampie e comode manopole per una titolazione sensibile e precisa alla goccia
  • Quattro funzioni aggiuntive per semplificare il lavoro: regolazione con Easy Calibration, pianificazione della calibrazione per salvare una data per la calibrazione successiva, risparmio energetico con spegnimento automatico, modifica delle cifre decimali
  • Facile da smontare: pulizia, manutenzione e sostituzione dei componenti
  • Interfaccia PC (opzionale) per la trasmissione dei dati direttamente sul PC, eliminando errori di trasmissione durante la trascrizione dei dati principali, per soddisfare un importante requisito di GLP
Per titolazione rapida e affidabile con la massima precisione, anche in ambienti ristretti, senza collegamento all'alimentazione.
Titrette® dispone di un sistema di misurazione innovativo per soddisfare anche i requisiti DIN EN ISO 385 più rigorosi (limiti di errore correlati al volume nominale) per le burette di vetro di Classe A.
Delivery information: Buretta per flaconi Titrette®, con certificazione di conformità, fornita con certificato di prestazione, tubo di riempimento telescopico (170 - 330 mm), tubo di ricircolo, due microbatterie (AAA/UM4/LR03), tre adattatori per flaconi in PP (GL 45/32, GL 45/S 40 e GL 32/NS 29/32), due finestre di ispezione con schermo colorato di protezione dalla luce, manuale d'istruzioni. Ulteriori articoli forniti durante l'ordinazione di Titrette® con interfaccia PC: cavo connettore (Sub-D a 9 pin) e un CD con software driver, protocollo di comunicazione, applicazione di esempio e manuale d'istruzioni speciale.
Specifiche
  • Capacità:
    25 ml
  • Seq:
    05
  • Accuratezza:
    ±0,07 %
  • Divisione:
    0,001 ml
  • Imprecisione:
    <0,025 %
  • Cat. No.:
    613-0905
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto|Imballi sostenibili
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 and ISO 50001
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Provetta di titolazione con tappo a vite e valvola di scarico e ricircolo integrata
    Provetta di titolazione con tappo a vite e valvola di scarico e ricircolo integrata
    613-1766
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 68.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Testa pistone, 50 ml
    Testa pistone, 50 ml
    613-3745
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Testa pistone, 25 ml
    Testa pistone, 25 ml
    613-3744
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 2 set di finestre di ispezione, incolore e ambrata per la protezione dei liquidi fotosensibili
    2 set di finestre di ispezione, incolore e ambrata per la protezione dei liquidi fotosensibili
    613-3742
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Testa pistone, 10 ml
    Testa pistone, 10 ml
    BRND707531
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 53.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ring
    Filling valve Titrette®, with olive-shaped nozzle and sealing ring
    BRND6636
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 32.50