Sample tubes
4 ml, -, With external thread, graduated, 12,5×75 mm, Round bottom
Catalog # SIMPT501-4TPR
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, non toxic, translucent.
- Very good chemical resistance
- Smooth and uniform inner surface
- Tubes can be autoclaved (121° C) in upright position with caps loosened
- Round bottom tubes only can be centrifuged up to 17000×g
Designed for the storage and transportation of biological material.
*For size only, cap is included.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Tipo di chiusura:-
- Tipo:Round bottom
- Capacità:4 ml
- Descrizione:With external thread, graduated
- Seq:13
- Taglia:12,5×75 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..