Storage Box for Sample Tubes
25 (5×5), giallo, 76×76×52 mm, 1 - 2 ml
SIMPT514-225Y
Cover and base made of polystyrene.
- Sturdy
- Stackable
- Wide variety of economical storage boxes
Printed with a series of numbered squares and the surface accepts the writing with markers by facilitating inventory control.
These storage boxes are designed with a transparent cover that allows the user to see the contents of the box and is keyed to the base to prevent misalignment.
- Per provette:1 - 2 ml
- N. di fori:25 (5×5)
- Colore:giallo
- Dimensioni:76×76×52 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..