Swabs
Tamponi sterili (confezionati singolarmente), Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifications
- Ø:2,2 mm
- Descrizione:Tamponi sterili (confezionati singolarmente)
- Lunghezza:150 mm
- Asta/testa:Wood/cotton