Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Planacromatico N, M27, N.A. di 1,25, WD di 0,29 mm, 100×
Codice catalogo ZEIS4209909900000
Nome del fornitore:   ZEISS
Objectives
Codice catalogo ZEIS4209909900000
Nome del fornitore:  ZEISS
Objectives
Objectives
Planacromatico N, M27, N.A. di 1,25, WD di 0,29 mm, 100×
Price
SFr. 1’710.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    100×
  • Descrizione:
    Planacromatico N, M27, N.A. di 1,25, WD di 0,29 mm
  • Seq:
    02