Objectives
Neofluar planacromatico EC, M27, N.A. di 0,5, WD di 2,0 mm, 20×
ZEIS4203509900000
: ZEISS
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Neofluar planacromatico EC, M27, N.A. di 0,5, WD di 2,0 mm
- Seq:19
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals