Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Neofluar planacromatico EC, M27, N.A. di 0,3, WD di 5,2 mm, 10×
Codice catalogo ZEIS4203409901000
Nome del fornitore:   ZEISS
Objectives
Codice catalogo ZEIS4203409901000
Nome del fornitore:  ZEISS
Objectives
Objectives
Neofluar planacromatico EC, M27, N.A. di 0,3, WD di 5,2 mm, 10×
Price
SFr. 1’429.75
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ingrandimento:
    10×
  • Descrizione:
    Neofluar planacromatico EC, M27, N.A. di 0,3, WD di 5,2 mm
  • Seq:
    17