Objectives
Neofluar planacromatico EC, M27, N.A. di 0,16, WD di 18,5 mm, 5×
Codice catalogo ZEIS4203309901000
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:5×
- Descrizione:Neofluar planacromatico EC, M27, N.A. di 0,16, WD di 18,5 mm
- Seq:16