Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/AgCl reference systems, 25 mL
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Codice catalogo METT51343184
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 mL
- Descrizione:Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/AgCl reference systems