Orders LinkContactUsLinkComponent
Drip pans
Drip pans
200 mm, 27 mm, 320 mm
Codice catalogo USBE4781
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Drip pans
Codice catalogo USBE4781
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Drip pans
Drip pans
200 mm, 27 mm, 320 mm
Price
SFr. 181.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
With removable gridiron.
Specifiche
  • Larghezza:
    200 mm
  • Altezza:
    27 mm
  • Lunghezza:
    320 mm
  • Seq:
    01