Stopcocks, three way, T-bore
4 mm, 10 mm
Codice catalogo BIBBSST304
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass with PTFE key
- Replaceable NS keys with T-bore
- Screw thread retaining device
Specifiche
- Ø foro:4 mm
- Seq:03
- per tubo con Ø esterno:10 mm