Stopcocks, straight bore
2,5 mm, 9 mm
Codice catalogo BIBBSST203
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE key.
- Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
- Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
- Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Specifiche
- Ø foro:2,5 mm
- Seq:06
- Per tubo con Ø interno:9 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ foroDisponibilitàPrice
- Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight boreSpare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight boreBIBBSST102K1,5 mmLog in per disponibilità1 * 5 ST - SFr. 124.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ foroDisponibilitàPrice
- Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight boreSpare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight boreBIBBSST103K2,5 mmLog in per disponibilità1 * 5 ST - SFr. 145.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ foroDisponibilitàPrice
- Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight boreSpare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight boreBIBBSST104K4,0 mmLog in per disponibilità1 * 5 ST - SFr. 206.00