Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
50 ml, 0,10 ml
Codice catalogo BIBB3296/06AS
Nome del fornitore:   SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Codice catalogo BIBB3296/06AS
Nome del fornitore:  SciLabware
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS
50 ml, 0,10 ml
Price
SFr. 336.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant PYREX® borosilicate glass.
  • Automatic zero facility
  • Simple operation
  • White enamel graduations
  • 1,5 mm bore PTFE key stopcock
 : Complies with ISO 385 and DIN 12700.
Specifiche
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    03
  • Divisione:
    0,10 ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Blowing ball, rubber, for automatic burettes, Pellet pattern
    Blowing ball, rubber, for automatic burettes, Pellet pattern
    BIBB3297/14AS
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Reservoir bottle, glass, clear, 2000 ml, with 29/32 joint
    Reservoir bottle, glass, clear, 2000 ml, with 29/32 joint
    BIBB3297/12
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.80