Becker isolati, forma alta
250 ml, 138 mm, 70 mm
Codice catalogo 213-0373
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Vetro PYREX®, senza becco.
- Ottima resistenza chimica
- Ottima resistenza termica
- Con filettatura e avvitamenti flessibili in plastica
- Olive con Ø di 11 mm A a 250 e 600 ml e olive con Ø di 14 mm A con becchi da 1000 e 2000 ml
Per il riscaldamento di liquidi. Il prodotto di riscaldamento viene pompato attraverso la guaina a doppia parete mediante un termostato di circolazione.
Dokumente
BIBB1025^28SC_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifiche
- Ø est:70 mm
- Capacità:250 ml
- Altezza:138 mm
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..