Orders LinkContactUsLinkComponent
Becker isolati, forma alta | Avantor
Becker isolati, forma alta
250 ml, 138 mm, 70 mm
Codice catalogo 213-0373
Nome del fornitore:   SciLabware
Becker isolati, forma alta
Codice catalogo 213-0373
Nome del fornitore:  SciLabware
Becker isolati, forma alta
Becker isolati, forma alta
250 ml, 138 mm, 70 mm
Price
SFr. 231.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vetro PYREX®, senza becco.
  • Ottima resistenza chimica
  • Ottima resistenza termica
  • Con filettatura e avvitamenti flessibili in plastica
  • Olive con Ø di 11 mm A a 250 e 600 ml e olive con Ø di 14 mm A con becchi da 1000 e 2000 ml
Per il riscaldamento di liquidi. Il prodotto di riscaldamento viene pompato attraverso la guaina a doppia parete mediante un termostato di circolazione.
Dokumente
Specifiche
  • Ø est:
    70 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    138 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..