Rotori
Fisso Rotore angolare 1158-L, 48×1,5/2 ml (2 file), 14000 min⁻¹, 21255×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
Codice catalogo 521-1186
Nome del fornitore: Hettich
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Fisso Rotore angolare 1158-L, 48×1,5/2 ml (2 file), 14000 min⁻¹, 21255×g, con coperchio con sistema di bio-contenimento
- Cat. No.:521-1186
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)