Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinza, di precisione
Pinza, di precisione
Straight, short fine tips, 4, 110 mm
Codice catalogo 232-0216
Nome del fornitore:   OUTILS RUBIS
Pinza, di precisione
Codice catalogo 232-0216
Nome del fornitore:  OUTILS RUBIS
Pinza, di precisione
Pinza, di precisione
Straight, short fine tips, 4, 110 mm
Price
SFr. 41.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox. Pinze con punte lavorate di precisione. Ideali per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, ad esempio in microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, ingegneria genetica e microscopia elettronica.
  • Resistente agli acidi
  • Resistente all'acido fluoridrico e all'acido nitrico
  • 100% antimagnetica
Documents
Specifiche
  • Tipo:
    4
  • Descrizione:
    Straight, short fine tips
  • Lunghezza:
    110 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..