Orders LinkContactUsLinkComponent
Condensers, Graham
Condensers, Graham
400 mm, 29/32 NS, - NS
Codice catalogo WITG1.734.400
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Condensers, Graham
Codice catalogo WITG1.734.400
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Condensers, Graham
Condensers, Graham
400 mm, 29/32 NS, - NS
Price
160.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Coil type, Graham pattern, suitable for either reflux or distillation work. Water connection with glass olives.
Specifiche
  • Dimensione cono:
    29/32 NS
  • Lunghezza mantello:
    400 mm
  • Cono femmina:
    - NS