Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Probes for 845

Punta per misurazioni nell'aria, TC tipo K, −200...+1300 °C, Classe 1 (EN 60584-2), Immersione/penetrazione, 1000 mm, 3×1000 mm
Codice catalogo 620-2257
Nome del fornitore:   Testo
Probes for 845
Codice catalogo 620-2257
Nome del fornitore:  Testo
Probes for 845
Probes for 845

Punta per misurazioni nell'aria, TC tipo K, −200...+1300 °C, Classe 1 (EN 60584-2), Immersione/penetrazione, 1000 mm, 3×1000 mm

Price
SFr. 71.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Specifiche
  • Range di misura:
    −200...+1300 °C
  • Descrizione:
    Punta per misurazioni nell'aria, TC tipo K
  • Lunghezza:
    1000 mm
  • Seq:
    08
  • Accuratezza:
    Classe 1 (EN 60584-2)
  • Applicazione:
    Immersione/penetrazione
  • Ø×L:
    3×1000 mm