Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Setola di maiale, 95 mm, 21 mm, Wire, 230 mm
Codice catalogo REIT12230301
Nome del fornitore: REITENSPIESS BUERSTEN
Vai a
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifiche
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:21 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:19
- Lunghezza totale:230 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:95 mm