Orders LinkContactUsLinkComponent
Nalgene®, Biotainer® Bottiglie
Nalgene®, Biotainer® Bottiglie
2000 ml, 48 mm, 37 mm, 264 mm
Codice catalogo NALG3233-42
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Nalgene®, Biotainer® Bottiglie
Codice catalogo NALG3233-42
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Nalgene®, Biotainer® Bottiglie
Nalgene®, Biotainer® Bottiglie
2000 ml, 48 mm, 37 mm, 264 mm
Price
SFr. 847.00
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample.
  • Closures feature a silicone liner for leakproof assurance
  • Customisation options are available for fluid transfer applications
  • Extensive validation documentation support
  • Suitable for use in storage conditions of –100 to +100 °C
  • Graduated
Designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers. Excellent for freezing applications.
Warranty: 90 days.
 : USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic.
Specifiche
  • Filettatura:
    48 mm
  • Capacità:
    2000 ml
  • Altezza:
    264 mm
  • Seq:
    05
  • Ø interno collo:
    37 mm
  • Cat. No.:
    NALG3233-42
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement