Orders LinkContactUsLinkComponent
Closing cones, Combi-Stoppers
Closing cones, Combi-Stoppers
Coni di chiusura, tappo Combi, in PE, senza lattice e PVC, utilizzi universali per iniezioni senza ago
per la chiusura di punti di iniezione senza ago e siringhe preriempite sigillate, bianco
Codice catalogo BRAU4495209
Nome del fornitore:   B. Braun
Closing cones, Combi-Stoppers
Codice catalogo BRAU4495209
Nome del fornitore:  B. Braun
Closing cones, Combi-Stoppers
Closing cones, Combi-Stoppers
Coni di chiusura, tappo Combi, in PE, senza lattice e PVC, utilizzi universali per iniezioni senza ago
per la chiusura di punti di iniezione senza ago e siringhe preriempite sigillate, bianco
Price
77.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
  • Unique multifunctional design
  • Sterile closing of pre-filled syringes and all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
Available in red, blue and white.
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Coni di chiusura, tappo Combi, in PE, senza lattice e PVC, utilizzi universali per iniezioni senza ago
    per la chiusura di punti di iniezione senza ago e siringhe preriempite sigillate
  • Seq:
    03