Quality control test suspensions
Staphylococcus aureus, 2,5 mL
Codice catalogo NAMSGP25-08
Nome del fornitore: CROSSTEX
Quality control test suspensions
Codice catalogo NAMSGP25-08
Nome del fornitore: CROSSTEX
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
- 2,5 ml pro vial
- 25 dose
Specifiche
Specifiche
- Conf:2,5 mL
- Descrizione:Staphylococcus aureus