Orders LinkContactUsLinkComponent
Quality control test suspensions
Quality control test suspensions
Aspergillus brasiliensis, 10 mL
Codice catalogo NAMSGP-04
Nome del fornitore:   CROSSTEX
Quality control test suspensions
Codice catalogo NAMSGP-04
Nome del fornitore:  CROSSTEX
Numero CAS:  
Quality control test suspensions
Aspergillus brasiliensis, 10 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 554.00
Log in per disponibilità
1 * 10 mL
Product Details & Documents
The control suspension (growth promotion) contains <100 CFU`s/0,1 ml.
  • 10 ml pro vial
  • 100 dose
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    10 mL
  • Descrizione:
    Aspergillus brasiliensis