Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsen burners
Becco Bunsen, 290 g, Gas in bombole, 17 mm, 1550 °C
Codice catalogo USBE1046-1
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Bunsen burners
Codice catalogo USBE1046-1
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Bunsen burners
Bunsen burners
Becco Bunsen, 290 g, Gas in bombole, 17 mm, 1550 °C
Price
99.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Specifiche
  • Mass. temp.:
    1550 °C
  • Descrizione:
    Becco Bunsen, 290 g
  • Seq:
    002
  • Ø testa:
    17 mm
  • Per:
    Gas in bombole
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Lunghezza
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • USBE1634
    rosso
    2000 mm
    Safety gas tubing
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 209.00
  • USBE1622
    rosso
    1000 mm
    Safety gas tubing
    Log in per disponibilità
    1 * 1 m - SFr. 25.90