Spore strips
Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam, 10 mm, 2 mm
Nome del fornitore: CROSSTEX
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Larghezza:2 mm
- Descrizione:Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam
- Lunghezza:10 mm
- Seq:02